Learn More
Benzyl alcohol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantity:
25 mL
4 x 25 mL
500 mL
2.5 L
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
2.50 L
25mL
500mL
Pack of 4
Beschreibung
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Spezifikation
Spezifikation
Melting Point | -15.4°C |
Color | Colorless |
Density | 1.045g/mL at 25°C |
Boiling Point | 203°C to 205°C |
Flash Point | 96°C (204.8°F) |
Ignition Residue | ≤0.005% (as SO4) |
Ignition Point | 817°F |
Packaging | Glass Bottle |
Linear Formula | C6H5CH2OH |
Refractive Index | n20/D 1.539(lit.) |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur