Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Violet Red Bile Agar
For enumerating coliform organisms in dairy products
Brand:  BD 211695
 View more versions of this product
Product Code. 11758143
  • 113.00€ / 500g
Description
  • Formulation: Yeast extract 3g/L, Peptone 7g/L, No. 3 Bile Salt 1.5g/L, Lactose 10g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 15g/L, Neutral red 0.03g/L, Crystal Violet 2mg/L
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified
Certifications
BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD
2°C to 30°C
Violet Red Bile Agar
Yeast extract 3g/L, Peptone 7g/L, No. 3 Bile Salt 1.5g/L, Lactose 10g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 15g/L, Neutral red 0.03g/L, Crystal Violet 2mg/L
Bottle
Violet Red
Dehydrated
Agar
For enumerating coliform organisms in dairy products
500 g
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Skin sensitiser Category 1
Hazard Statement
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Precautionary Statement
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P501-Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national/international regulations.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contains : oxgall
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt