Learn More
Barium titanium oxide, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15402147
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12047-27-7
Molecular Formula BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
MDL Number MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifica
Melting Point 1620°C
Physical Form Pieces
Quantity 25 g
Merck Index 14,1000
Formula Weight 233.19
Percent Purity 99.95%
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Barium titanium oxide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato