Learn More
Barium fluoride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321709
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
250 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
It finds applications in ceramic flux, glass manufacturing, metallurgy, electronics and dry-film lubricants. It is transparent from ultraviolet to infrared. Barium fluoride is usually employed as a scintillator material, and useful as a transmission window material for IR spectroscopy, mostly used for analysis of fuel oil samples. Of all the optical fluorides, it is the most resistant to high-energy radiation. It is used as a preopacifying agent, and in the production of enamel, welding agents, and glazing frits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-32-8
Molecular Formula BaF2
Molecular Weight (g/mol) 175.32
MDL Number MFCD00003450
InChI Key OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
Spezifikation
Boiling Point 2260°C
Melting Point 1353°C
Color Colorless
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 99%
Solubility Information Soluble in ethanol,methanol,and aqueous solutions of ammonium chloride. Slightly soluble in water.
IUPAC Name barium(2+);difluoride
Formula Weight 175.36
Odor Odorless
Refractive Index 1.4741
Density 4.83
Chemical Name or Material Barium fluoride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt