Learn More
ATP2A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | ATP2A1 |
---|---|
Concentration | 0.38 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16871895
|
Proteintech
22361-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16861895
|
Proteintech
22361-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ATP dependent calcium pumps are responsible, in part, for the maintece of low cytoplasmic free calcium concentrations. The ATP pumps that reside in intracellular organelles are encoded by a family of structurally related enzymes, termed the sarcoplasmic or endoplasmic reticulum calcium (SERCA) ATPases. The SERCA1 gene is exclusively expressed in type II (fast) skeletal muscle. The SERCA2 gene is subject to tissue dependent processing which is responsible for the generation of SERCA2a muscle-specific form expressed in type I (slow) skeletal, cardiac and smooth muscle and the SERCA2b isoform expressed in all cell types. The SERCA3 gene is not as well characterized and is found in non-muscle cells.Spécification
ATP2A1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O14983, Q8R429 | |
11937, 487 | |
ATP2A1 Fusion Protein Ag17944 | |
Primary | |
-20°C | |
ATP2A1 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ATP2A, ATP2A1, Calcium pump 1, SERCA1, SR Ca(2+) ATPase 1 | |
ATP2A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit