Learn More
Ansell TouchNTuff™ 73-500 Sterile Neoprene Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Thin, sterile neoprene gloves offer added tactile sensitivity and provides chemical splash resistance against a broad range of chemicals. Compatible with Class 100/ ISO 5 cleanroom environments.
Marca:  Ansell 73500085
672.73 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15650924
  • 975.00€ / 200 pairs
Solo null disponibili
Estimated Shipment: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sensitive neoprene
  • Ideal for double donning and dry applications
  • Not made of natural rubber latex or accelerators
  • Increased sensitivity due to the polymer thickness
  • Anatomic hand specific design for comfort and fit
  • Chemical splash resistance
  • Long rolled beaded cuff
  • Gamma irradiation sterilization
  • Smooth grip, powder free
  • Applications include:
    • Blending of liquids
    • Analytical testing/ measurements
    • Blistering operations
    • Pelletizing and pressing drugs
    • Organic and other material synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Class 100 (ISO 5)
Cream
6.6 mil
Specific
Neoprene
0.15 mm
8.5
6.6 mil
ISO 9001:2015
TouchNTuff™ 73-500
12 in.
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
0.65
No Texture
0.16 mm
Yes
5.9 mil
Powder Free
Sterile
0.16 mm
73500085
17 MPa
30.5 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato