Learn More
Ammonium Carbonate Solution According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11424669 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Quantity:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity, stable product developed and tested for European pharmacopoeia (EP) applications including the preparation of other reagents (4.1.1), identification reactions of ions and functional groups (2.3.1), and as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • High-purity stable product developed and tested for European pharmacopoeia (EP) applications.
  • Used for the preparation of other reagents (4.1.1), identification reactions of ions and functional groups (2.3.1) and as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs
  • This Reagecon EP reagent is accurate, stable and reproducible.
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
Especificaciones
Packaging Amber Glass Winchester Bottle GL45
Physical Form Liquid
Technique EP Testing
Quantity 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • ammonium carbonate solution
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consejos de prudencia
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : ammonium carbonate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado