Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie Boston rotonde color ambra con tappi con rivestimento fenolico nero PolyCone
For long term storage and also offers protection for UV-sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles with Black Phenolic PolyCone Lined Caps are ideal for use when content integrity and UV protection is important.
Marca:  Fisherbrand™ 02911744
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11748739
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
  • Boston round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
Black Phenolic PolyCone Lined Caps
  • Form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier
  • Liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
  • Ideal for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
Specifica
Specifica
960 mL
Amber
12/Cs.
PolyCone
Yes
Boston Round
Boston Round Bottle
Phenolic
94 mm
Yes
32 oz.
Glass
Black
33-400
Narrow
206 mm
Polyethylene
33-400 mm
Screw Cap
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato