Learn More
Alumina A, Activity: Super I, MP EcoChrom™, 63 to 200 μm, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Product Code. p-4679530 Shop All MP Biomedical Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
500g
50kg
5kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MP EcoChrom™ Alumina A - Super I is commonly used for purification processes of all kinds including sample preparation for pesticides environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography requiring the highest precision and reproducibility.
  • Adsorption capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
  • Inital activity is kept in a very narrow range.
  • Extremely constant deactivation behavior.
  • Commonly used for purification processes requiring the highest precision and reproducibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1344-28-1
Molecular Formula Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
MDL Number MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Color Pink to White
Physical Form Free-flowing Powder
Quantity 500 g
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Formula Weight 101.96
Density 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Chemical Name or Material Alumina A, Activity: Super I
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado