Learn More
Invitrogen™ Human AIFM3 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marque:  Invitrogen™ PEP0623
Code produit. 15378780
  • 144.00€ / 50µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
AIFM3 Synthetic Peptide, PEP-0623, from Invitrogen.
Apoptosis, also known as programmed cell death, plays major roles in development and normal tissue turnover in addition to tumor formation. Recently a protein similar to the apoptosis-inducing factor (AIF) was cloned and designated AIFL (also known as AIFM3). AIFM3 is expressed ubiquitously and is predominantly localized to the inner membranes of mitochondria. Unlike AIF, AIFM3 does not translocate to the nucleus upon induction of apoptosis. However, overexpression of AIFM3, like AIF, induced cytochrome c release from the mitochondria, cleavage of caspase 3, and ultimately apoptosis, indicating AIFM3 induces apoptosis through caspase activation. Multiple isoforms of AIFM3 are known to exist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
150209
purified
Human AIFM3
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q96NN9
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
AIFM3
0.02% sodium azide
50 μg
PBS
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis