Learn More
Techne™ Additional Loading Dock
Techne™ Additional Loading Dock for use with the Prime Pro 48 Real Time PCR System
Marca: Techne™ 99966-70
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- This ergonomic plate loading dock allows for easy loading of a plate
- LED Backlight allows the user to easily visualise sample loading
- Plate adapter fits standard centrifuge rotors
Specifica
2 Centrifuge Adapters | |
Prime Pro 48 Real-Time PCR System | |
Additional Loading Dock |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto