Learn More
ABCC5 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H10F11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | ABCC5 |
---|---|
Clone | 2H10F11 |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17521466
|
Proteintech
67955-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17511466
|
Proteintech
67955-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The ABCC5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human ABCC5. This antibody recognizes human, rat antigen. The ABCC5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
ABCC5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Human, Rat | |
IgG1 |
2H10F11 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10057 | |
Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit