Learn More
Diba Omnifit™ Rotary Valves with Omnifit Cap System
Rotary Valves with Omnifit Cap System features a PTFE body and PCTFE rotor that offers excellent chemical resistance.
308.00€ - 420.00€
Specifica
Bore Size (English) 0.06 in.
Bore Size (Metric) 1.5 mm
Diameter (English) Outer Tubing 0.04 in. to 0.16 in.
Diameter (Metric) Outer Tubing 1 to 4 mm
Operating Pressure 50 psi, 3.4 bar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Description Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Description Prezzo Quantità e disponibilità  
15872585
missing translation for 'viewDocuments'
Diba Omnifit™
21939-22
4 Way Valve 2 x 90° This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A
15893035
missing translation for 'viewDocuments'
Diba Omnifit™
21939-20
4 Way Valve 90° This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Pressure rated up to 50 psi (3.4 bar).
  • Rotary valves have a 1.5 mm bore and accept tubing sizes between 1 and 4 mm OD.
  • Select from various configurations to suit your application.
Specifica
Specifica
0.06 in.
0.04 in. to 0.16 in.
50 psi, 3.4 bar
4-way Valve
1.5 mm
1 to 4 mm
Omnifit Cap System or 1/4 in.-28 UNF(F)
4 Ports
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato