Learn More
4-bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
Specifications
Specifications
Assay Percent Range | 97% |
Quantity | 1 g |
Formula Weight | 256.93 |
Percent Purity | 97% |
Chemical Name or Material | 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide |
Product Content Correction
Product Title
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur