Learn More
4,4’-Dibromotriphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055946
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 81090-53-1 | C18H13Br2N | 403.117 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81090-53-1
Formule moléculaire C18H13Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 403.117
Numéro MDL MFCD00060104
Clé InChI KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dibromotriphenylamine, 4-bromo-n-4-bromophenyl-n-phenylaniline, n,n-bis 4-bromophenyl aniline, 4,4-dibromotriphenylamine, 4-bromo-n-4-bromophenyl-n-phenylbenzenamine, dibromotriphenylamine, 4,4'-dibromotriphenylamine;, 4,4'-dibromo-triphenylamine, bis 4-bromophenyl phenylamine, bis 4-bromophenyl phenylamine;
CID PubChem 13594707
Nom IUPAC 4-bromo-N-(4-bromophényl)-N-phénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dibromotriphenylamine
Point de fusion 85°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 250 mg
Beilstein 7094354
Poids de la formule 403.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis