Learn More
3-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11337649
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073353-90-8
Molecular Formula C19H24BNO2
Molecular Weight (g/mol) 309.216
MDL Number MFCD09266198
InChI Key FMCOCBRSLHQLQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, amtb061, 3-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-phenylaminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 3-phenylamino methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-anilinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl benzenamine
PubChem CID 46739047
IUPAC Name N-[[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]aniline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CNC3=CC=CC=C3
Specifica
Melting Point 112°C to 115°C
Quantity 1 g
Formula Weight 309.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato