Learn More
(+/-)-2-Aminobutane, 98%
Codice prodotto. p-7020903
Click to view available options
Quantity:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
(±)-2-Aminobutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-2-Aminobutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. It is sensitive air and light. Incompatible with strong oxidizing agents. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13952-84-6
Molecular Formula C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
MDL Number MFCD00008094
InChI Key BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC Name butan-2-amine
SMILES CCC(C)N
Specifica
Melting Point -104°C
Density 0.722
pH 12.5
Boiling Point 63°C to 64°C
Flash Point −19°C (−2°F)
Odor Amine-like
Refractive Index 1.393
Quantity 500 mL
UN Number UN2733
Beilstein 1361345
Sensitivity Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 73.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (+/-)-2-Aminobutane
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato