Learn More
124 mV Redox Oxidation/Reduction (ORP) Standard at 25°C, Reagecon
BIOPHARMA
Acts as a control or reference material, rather than as a calibration standard because redox oxidation/reduction (ORP) is an absolute measurement and the sensing electrode does not require calibration.
Marca:  Reagecon RS124
Codice prodotto. 11593062
  • 70.55CHF / 500mL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Redox Reference Standard, Redox Reference Material.
  • Acts as a control or reference material rather than a calibration standard because the redox reaction is an absolute measurement and the sensing electrode does not require calibration.
  • Controls the functionality of the sensing and reference electrode, the analysts technique, environmental conditions and the operation of the measuring meter.
  • This 124 mV Redox (ORP) Standard is accurate to ± 5mV, has guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
  • The Value of 124 mV quoted refers to the potentials of the platinum electrode v Ag/AgCl reference electrode (3M KCl).
Specifica
Specifica
Accuracy ± 5mV at 25°C
124 mV (± 5mV)
124 mV (±5mV)
HDPE Bottle GL45
Liquid
500 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato