Learn More
HUBER 10 L siliconenolie
Aanbevolen voor vele temperatuurregeltoepassingen. Huber Kaeltmaschinenbau™ 10l thermovloeistofoliën zorgen voor een optimale warmteoverdracht. Temperatuurbereik varieert van -90° – 275°C, met een viscositeit van 25° van 3 tot 50mm2/seconde.
Merk:  HUBER 6158
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 11537374
  • 1320.00 /
Edge
Beschrijving
Beschrijving
  • Thermofluids for many temperature control applications
  • Display the best possible thermodynamic and environmental characteristics
  • Safe reliable operation relies on compliance with safety standards to ensure optimal results
  • Many varieties have higher maximum temperature when used in a Unistat™ closed application
  • Convenient 10L cans of Silicon or Synthetic oil for moderate-sized storage or work spaces
Specificatie
Specificatie
20°C to 275°C
10 l
50 mm2/sec.
Siliconenolie
275°C
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie