Learn More
Reagecon 100ML ETALON DENSITE 0.8292G/ML @60°C
Brand:  Reagecon DEN60110
100ML ETALON DENSITE 0.8292G/ML @60°C
Product Code. 12882633
  • 58.35€ / 100mL
Product Suggestions
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • DENSITY STANDARD 0.8292g/ml @ 60°C
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Aspiration toxicity Category 1
  • Flammable liquid Category 2
  • Reproductive toxicity Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H361d-Suspected of damaging the unborn child.
  • H373-May cause damage to organs.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P242-Use only non-sparking tools.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P331-Do NOT induce vomiting.
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : toluene
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis