Learn More
1-Methylhomopiperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7036950
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek
100mL
25mL
5mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4318-37-0
Molecular Formula C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.192
MDL Number MFCD00059810
InChI Key FXHRAKUEZPSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylhomopiperazine, n-methyl homopiperazine, 1-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine, hexahydro-1-methyl, hexahydro-1-methyl-1h-1,4-diazepine, 1-methyl-1,4-diazaperhydroepine, methylhomopiperazine, n-methylhomopiperizine, 4-methylhomopiperazine, 1-methylhomopiperizine
PubChem CID 228349
IUPAC Name 1-methyl-1,4-diazepane
SMILES CN1CCCNCC1
Specifikationer
Density 0.918
Boiling Point 74°C to 75°C (35 mmHg)
Flash Point 45°C (113°F)
Refractive Index 1.477
Quantity 5 mL
UN Number UN2920
Formula Weight 114.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Methylhomopiperazine
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.